Merck
SMB00125
Sigma-Aldrich
Heraclenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Heralenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
Klucz InChI
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)