Kluczowe dokumenty
H17104
2-Hydrazinopyridine dihydrochloride
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
Klucz InChI
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?