Kluczowe dokumenty
803626
SMPH (succinimidyl-6-((b-maleimidopropionamido)hexanoate)
Synonim(y):
SMPH, Succinimidyl-6-(beta-maleimidopropionamido)hexanoate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Poziom jakości
Postać
powder
masa cząsteczkowa
379.36
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
warunki przechowywania
desiccated
rozpuszczalność
DMSO or DMF: soluble
grupa funkcyjna
NHS ester
maleimide
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C17H21N3O7/c21-12(9-11-19-13(22)5-6-14(19)23)18-10-3-1-2-4-17(26)27-20-15(24)7-8-16(20)25/h5-6H,1-4,7-11H2,(H,18,21)
Klucz InChI
WCMOHMXWOOBVMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reactive groups: NHS ester and maleimide
- Reactive towards: amino and sulfhydryl groups
- Slightly longer and more soluble than SMPB
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9, forming a stable amide bond
- Maleimide reacts with -SH groups at pH 6.5-7.5, forming a stable thioether bond
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)