Merck
QBD10075
Sigma-Aldrich
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H70N4O18
Masa cząsteczkowa:
943.04
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
Cechy i korzyści
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive maleimide group on the other end. The maleimide group allows conjugation to a free sulfhydryl moiety. 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)