Merck
JKA7067
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K
average MN 40,000, Maleimide, thiol reactive
Synonim(y):
4arm-PEG-MAL, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
4arm-PEG40K-Maleimide, average Mn 40,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG Maleimide. Hydrożel PEG. Maleimid jest selektywny dla grup tiolowych; reaguje przy pH 5,0-6,5.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7067-1G4061833867358