Kluczowe dokumenty
15961
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
Synonim(y):
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol, 3,000
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 3,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-koniec
NHS ester
α-koniec
NHS ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.