Merck
JKA7014
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Ester karboksymetylowy 4arm-PEG5K-sukcynimidylu, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrożel PEG. Jest to aktywowana forma 4ARM-COOH.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7014-1G4061833867150