Merck
JKA7038
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonim(y):
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N)4
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
4arm-PEG20K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 20,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
4arm PEG SCM (4arm PEG NHS Ester). Hydrogel PEG. This is the activated form of 4ARM-COOH.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cencer, M., et al.
Biomacromolecules (2014)
Santi, D.V., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6) (2014)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.