Merck
JKA7031
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Succinimidyl Glutarate, pentaerythritol core, amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Glutaran 4arm-PEG10K-sukcynimidylu, pentaerythritol core, average Mn 10,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCO
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrożel PEG. Rozkładalny łącznik PEG. Łącznik estrowy między PEG i estrem NHS umożliwia tworzenie "degradowalnych" hydrożeli.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JKA7031-1G4061833867273