Key Documents
713783
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
2,000
Synonim(y):
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
average Mn 2,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
Ω-koniec
NHS ester
α-koniec
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article regarding Polyethylene Glycol Building Blocks for PEGylation.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Omówiono biomateriały na bazie hydrożeli do dostarczania komórek i regeneracji tkanek.
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.