Merck
909874
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide ester-poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5,000, PDLA average Mn 16,000
Synonim(y):
Ester NHS PEG-PDLA, NHS ester PEG-PLA, NHS-PEG-PDLA, NHS-PEG-PLA
About This Item
Wzór liniowy:
HO(C3H4O2)m(C2H4O)nC7H8NO4
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.23
Formularz
powder or chunks
masa cząsteczkowa
PDLA average Mn 16,000 (by NMR)
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ester N-hydroksysukcynoimidu-poli(glikolu etylenowego)-b-poli(D,L-laktydu ) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLA . Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Grupa funkcyjna NHS na łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, pozwalając na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ren Zhong Xiao et al.
International journal of nanomedicine, 5, 1057-1065 (2010-12-21)
Due to their small particle size and large and modifiable surface, nanoparticles have unique advantages compared with other drug carriers. As a research focus in recent years, polyethylene glycol-polylactic acid (PEG-PLA) block copolymer and its end-group derivative nanoparticles can enhance
Ahmet Kertmen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(15), 5281-5293 (2019-03-27)
Numerous glutamine analogues have been reported as irreversible inhibitors of the glucosamine-6-phosphate (GlcN-6-P) synthase in pathogenic Candida albicans in the last 3.5 decades. Among the reported inhibitors, the most effective N3-(4-methoxyfumaroyl)-l-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) has been extensively studied in order to
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.