Kluczowe dokumenty
909769
Folate-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Biotin-PEG-PLGA, Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.