Merck
909882
Sigma-Aldrich
Biotin-poly(ethylene glycol)-b-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Biotyna-PEG-PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nC16H25N6SO5
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.25
Formularz
powder or chunks
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
kolor
white to tan
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biotyna-poli(glikol etylenowy)-b-poli(laktyd-co-glikolid) to funkcjonalizowany, amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLGA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Grupa funkcyjna biotyny w łańcuchu PEG umożliwia szybką i łatwą funkcjonalizację powierzchni, pozwalając na wykorzystanie tych materiałów w zastosowaniach takich jak ukierunkowane dostarczanie leków.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miles A Miller et al.
Nature communications, 6, 8692-8692 (2015-10-28)
Therapeutic nanoparticles (TNPs) aim to deliver drugs more safely and effectively to cancers, yet clinical results have been unpredictable owing to limited in vivo understanding. Here we use single-cell imaging of intratumoral TNP pharmacokinetics and pharmacodynamics to better comprehend their
Jijin Gu et al.
Molecular pharmaceutics, 12(8), 2889-2903 (2015-06-24)
The goal of this study was to develop and characterize a novel intravaginal film platform for targeted delivery of small interfering RNA (siRNA)-loaded nanoparticles (NP) to dendritic cells as a potential gene therapy for the prevention of sexually transmitted human
Soroush Ardekani et al.
Scientific reports, 5, 16258-16258 (2015-11-21)
Nitroglycerin (NTG) markedly enhances nitric oxide (NO) bioavailability. However, its ability to mimic the anti-inflammatory properties of NO remains unknown. Here, we examined whether NTG can suppress endothelial cell (EC) activation during inflammation and developed NTG nanoformulation to simultaneously amplify
Produkty
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.