Merck
JKA4077
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Synonim(y):
VS-PEG-VS
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CHSOOCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SOOCHCH2
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Winylosulfon-PEG5K-Winylosulfon, average Mn 5,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Vinylsulfone PEG Vinylsulfone. Reaktywny sulfhydrylowy środek sieciujący PEG.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)