Merck
930024
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid adipic dihydrazide (HA-ADH)
Synonim(y):
HA-ADH
About This Item
Wzór liniowy:
(C20H33N5O12)n
Kod UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Formularz
solid (Chunks)
Poziom jakości
kolor
white to off-white
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dihydrazyd kwasu adypinowego jest powszechnie stosowany jako grupa funkcyjna umożliwiająca sieciowanie HA z polimerami zawierającymi grupy aldehydowe lub funkcjonalizowane aldehydem, takie jak aldehyd HA lub aldehyd PEG. Te biomateriały są atrakcyjne ze względu na ich zmienne właściwości i niską cytotoksyczność.
Stopień funkcjonalizacji (50-80%)
Zastosowanie
Kwas hialuronowy (HA) jest wszechobecnym składnikiem macierzy zewnątrzkomórkowej, co czyni go atrakcyjnym do zastosowań medycznych ze względu na jego biokompatybilność i niską immunogenność. Polimery na bazie kwasu hialuronowego są wykorzystywane do produkcji hydrożeli do szerokiej gamy zastosowań, od inżynierii tkankowej i regeneracji po dostarczanie leków i biotusze do biodruku 3D. Aby wytworzyć hydrożele, HA musi być derywatyzowany grupami, które mogą sieciować się z innymi funkcjonalizowanymi polimerami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-crosslinking and injectable hyaluronic acid/RGD-functionalized pectin hydrogel for cartilage tissue engineering
Chen, et al.
Carbohydrate Polymers, 166, 31-44 (2017)
Yuguo Lei et al.
Biomaterials, 32(1), 39-47 (2010-10-12)
Synthetic hydrogel scaffolds that can be used as culture systems that mimic the natural stem cell niche are of increased importance for stem cell biology and regenerative medicine. These artificial niches can be utilized to control the stem cell fate