Merck
927279
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid tetrabutylammonium (HA-TBA)
mol wt 30 kDa
Synonim(y):
HA-TBA, Hialuronian tetrabutyloamoniowy, Kwas hialuronowy funkcjonalizowany tetrabutyloamoniowo, Kwas hialuronowy tetrabutyloamoniowy, Zmodyfikowany hialuronian tetrabutyloamoniowy
About This Item
Wzór liniowy:
[C30H56N2O11]n
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
(solid or chunk(s) or fiber )
masa cząsteczkowa
30 kDa
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
HA jest naturalnie występującym nierozgałęzionym glikozaminoglikanem (GAG), polianionowym polimerem o wysokiej masie cząsteczkowej, który wykazuje unikalne właściwości lepkosprężyste, doskonałą biokompatybilność i biodegradowalność. Te właściwości hydrożeli HA sprawiają, że są one idealnymi biomateriałami do inżynierii tkankowej. Kwas hialuronowy tetrabutyloamoniowy jest prostym i skutecznym sposobem na uczynienie kwasu hialuronowego rozpuszczalnym w rozpuszczalnikach organicznych, co jest niezbędnym krokiem dla szerokiej gamy funkcjonalizacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)