HX0514
Hyaluronidase
Synonim(y):
Hyaluronidase
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
conjugate (Glucosaminoglycan)
Poziom jakości
Formularz
powder
aktywność właściwa
≥300 units/mg dry wt.
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specifications:Activity: 300NF U/mg min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Zastosowanie
- to enzymatically remove extra-cellular matrix (ECM) to assess the lateral diffusion of the synaptic a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPAR)
- to study the effects of 4-methylumbelliferone (4MU)/ hyaluronidase (HLX)-mediated depletion of the CD44/hyaluronan complex on trastuzumab binding in JIMT1 breast cancer xenografts
- as a component of Hank′s balanced salt solution (HBSS) medium to digest fetal intestine tissue
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dowiedz się więcej o glikozoaminoglikanach i proteoglikanach, w tym o strukturze glikozoaminoglikanów (GAG), różnych typach GAG i ich funkcjach.