Merck
935468
Sigma-Aldrich
Aldehyde functionalized hyaluronic acid
Degree of functionalization ~40%
Synonim(y):
Aldehyd HA, HA-A, Kwas hialuronowy A. Utleniony kwas hialuronowy
About This Item
Wzór liniowy:
(C14H20NNaO11)n(C14H18NNaO11)m
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks ( or fibers)
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas hialuronowy (HA) jest ważnym składnikiem naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej, która odgrywa istotną rolę w różnych funkcjach komórek i tkanek. Reprezentuje on pewne unikalne właściwości, takie jak doskonałe właściwości żelotwórcze i zdolność do modyfikacji chemicznej poprzez grupy hydroksylowe i karboksylowe, które czynią je użytecznymi w zastosowaniach inżynierii tkankowej. Kwas hialuronowy funkcjonalizowany aldehydem lub częściowo utleniony kwas hialuronowy zawiera dwie grupy aldehydowe w powtarzającej się jednostce HA. Grupy dialdehydowe są zdolne do redukcyjnego sprzęgania z aminami pierwszorzędowymi, zapewniając platformę dla szerokiego zakresu modyfikacji chemicznych do różnych zastosowań.
Zastosowanie
HA jest coraz częściej wykorzystywany w wielu zastosowaniach biomedycznych, ponieważ promuje migrację komórek, angiogenezę, żywotność komórek i proliferację. Funkcjonalizowany aldehydem HA może być wykorzystywany do opracowywania hydrożeli do inżynierii tkankowej, medycyny regeneracyjnej, bioprintingu i dostarczania leków.
Cechy i korzyści
  • Możliwość sprzęgania z aminami pierwszorzędowymi
  • Biokompatybilny funkcjonalizowany polimer naturalny
  • Wspomaga różne funkcje komórek i tkanek
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)