Merck
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid di-N-succinimidyl ester
≥94% (oligomer purity)
Synonim(y):
PEG NHS ester disulfide (n=7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H80N2O24S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1109.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥94% (oligomer purity)
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
Klucz InChI
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Commonly used as a linker molecule
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.