Merck
671525
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid
≥95%
Synonim(y):
PEG acid disulfide (n=7), PEG propionate disulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H74O20S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
915.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95% (oligomer purity)
≥95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
InChI
1S/C38H74O20S2/c39-37(40)1-3-43-5-7-45-9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-35-59-60-36-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-46-8-6-44-4-2-38(41)42/h1-36H2,(H,39,40)(H,41,42)
Klucz InChI
SSUZECNFRDBXHC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of orthogonally dual-clickable Janus nanoparticles via cyclic templating strategy
  • Preparation of cyclic RGD functionalized gold nanoparticles for tumor targeting
  • Asymmetric-functionalized nanoparticle with orthogonal clickable functionalities
  • Functional immobilization of small GTPase Rab6A on DNA-gold nanoparticles by using a site-specifically attached poly(ethylene glycol) linker and thiol-place exchange reaction
  • Direct writing of metal nanoparticle films inside sealed microfluidic channels in relation to biofunctionalization with ligands for protein capture and fluorescence assay
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.