CLS4680
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
High Content Imaging Film bottom, sterile, lid
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottom
cyclic olefin copolymer (COC) (COC)
flat wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt
High Content Imaging Film bottom
opakowanie
case of 16 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 4680
śr. dołka
10.7 mm
pojemność dołka
200 μL
dołki
96 wells , half area
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Mikropłytki wykonane z cyklicznego kopolimeru olefinowego (COC) są odporne chemicznie (w tym na DMSO) i mają wysoką stabilność mechaniczną.
- Mikropłytki z ultraprzezroczystą warstwą o grubości 127 μm i płaskością dna między i wewnątrz dołków odpowiednio w zakresie 50 μm i 10 μm, zoptymalizowane do zastosowań o wysokiej zawartości.
- Niska autofluorescencja i dwójłomność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.