Kluczowe dokumenty
CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały:
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
maksymalna pojemność:
190 μL
rozmiar:
96 wells
śr. dołka:
10.7 mm
pojemność robocza:
125 μL
Materiały
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
opis
non-treated
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
bag of 25 inner package
producent / nazwa handlowa
Corning 3693
maksymalna pojemność
190 μL
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
pojemność robocza
125 μL
kolor
white
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)