Kluczowe dokumenty
CLS3695
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
flat bottom clear
polystyrene
round wells
opis
non-treated
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
bag of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 3695
maksymalna pojemność
190 μL
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
pojemność robocza dołka
25-125 μL
pojemność robocza
125 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Cechy i korzyści
  • 1240 96-dołkowa mikropłytka półprzestrzenna bez wieczka Nieobrobiona (lub średnio wiążąca) powierzchnia polistyrenu jest hydrofobowa i wiąże biomolekuły poprzez pasywne interakcje.
  • Nadaje się do immobilizacji dużych cząsteczek.
  • Zalecana objętość robocza od 25 do 125 μL.
  • Zgodność ze standardowymi wymiarami i powierzchnią mikropłytki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)