CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
bag of 25
pkg of 25 inner package
producent / nazwa handlowa
Corning 3887A
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
pojemność dołka
190 μL
pojemność robocza dołka
25-125 μL
kolor
black
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface