Kluczowe dokumenty
CLS3694
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
black polystyrene
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
bag of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 3694
maksymalna pojemność
190 μL
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
pojemność robocza dołka
25-125 μL
pojemność robocza
125 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Cechy i korzyści
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate, flat bottom, black polystyrene, no lid has medium binding polystyrene surface
  • Favors minimal well-to-well crosstalk during fluorescent assays
  • Hydrophobic and binds biomolecules through passive interactions
  • Displays low background fluorescence and minimal light scattering
  • Immobilization of large molecules
  • Standard microplate footprint and dimensions
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)