CLS3679
Corning® UV-Transparent Microplates
half area, flat bottom clear, pkg of 25 per bag, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
96-dołkowa mikropłytka, 96-dołkowa płytka mikrotitracyjna, Płytka 96-dołkowa, Płytka EIA/RIA, Płytka wielodołkowa 96, płytka immunologiczna
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
half area
opakowanie
pkg of 25 per bag
producent / nazwa handlowa
Corning 3679
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
205 μL
pojemność robocza dołka
25-125 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
- Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
- Free of DNase- and RNase.
- Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
- Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
- 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
- Lids are available separately.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)