Kluczowe dokumenty
CLS3883
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
flat bottom clear
white polystyrene
opis
non-treated
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
bag of 25
pkg of 25 inner package
producent / nazwa handlowa
Corning 3883
rozmiar
96 wells
śr. dołka
10.7 mm
przydatność
suitable for (cell cuture)
Opis ogólny
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)