Key Documents
CLS4517
Corning® High Content Imaging Microplate
black cyclic olefin copolymer (COC), flat bottom, sterile, film bottom, lid, pack of 20
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiały
black cyclic olefin copolymer (COC)
clear bottom
flat bottom
flat bottom wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
film bottom
low base
opakowanie
pack of 20 plates
pack of 20
producent / nazwa handlowa
Corning 4517
powierzchnia
0.16 cm2 , cell growth area
pojemność ścianki
190 μL
pojemność robocza ścianki
50 μL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A frequently asked questions guide for users of the Corning® high content screening microplates.