Key Documents
QBD10140
Acid-dPEG®25-NHS ester
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Acid-PEG-NHS ester, Acid-PEG25-NHS ester, Carboxy-PEG25-NHS ester, NHS-PEG1500-COOH, NHS-PEG25-COOH
About This Item
Polecane produkty
Próba
>95% (HPLC)
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)