Merck
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research - A Croda Brand (880136P), powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-[glikol kwadratowy(polietylenowy)-2000] (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C138H266N2NaO57P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2919.53
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (880136P)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosforyloetanoloamina-glikol polietylenowy 2000 (DSPE PEG 2000) są silnymi środkami do dostarczania leków. Są one spłaszczonymi sferoidami w roztworach wodnych, a ich średnica waha się od 18nm do 90nm.
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)