Merck
870703P
Avanti
03:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870703P, powder
Synonim(y):
koenzym propanoilowy A (sól sodowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H37N7Na3O17P3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
889.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870703P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870703P
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
coenzymes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/C24H40N7O17P3S/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31/h11-13,17-19,23,34-35H,4-10H2,1-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,25,28,29)(H2,37,38,39)
Klucz InChI
QAQREVBBADEHPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
03:0 Koenzym A, znany również jako propanoilokoenzym A, jest pochodną koenzymu A kwasu propionowego. Jest katabolitem aminokwasów izoleucyny, waliny, metioniny i treoniny.
Działania biochem./fizjol.
03:0 Koenzym A działa jako substrat dla syntazy cytrynianu metylu (PrpC), ważnego enzymu zaangażowanego w cykl kwasu trikarboksylowego (TCA). Jest półproduktem metabolicznym w szlaku degradacji 1,2-propanodiolu i propionianu Salmonella enterica serovar Typhimurium LT2. Akumulacja propanoilokoenzymu A z powodu niedoboru karboksylazy propionylo-koenzymu A (CoA) powoduje kwasicę propionową (PA).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870703P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chapter 5.2-Vitamins and minerals
Human physiology, biochemistry and basic medicine, 165-175 (2016)
Sergio Palacios et al.
Journal of bacteriology, 185(9), 2802-2810 (2003-04-18)
The studies reported here identify propionyl coenzyme A (propionyl-CoA) as the common intermediate in the 1,2-propanediol and propionate catabolic pathways of Salmonella enterica serovar Typhimurium LT2. Growth on 1,2-propanediol as a carbon and energy source led to the formation and