Merck
880228C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880228C
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (880228C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880228C
stężenie
10 mg/mL (880228C-10mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH
Opis ogólny
DSPE-PEG(2000) Azide, also referred as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Zastosowanie
DSPE-PEG(2000) Azide or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] has been used in preparation of azide functionalized liposomes.,It may be used in preparation of drug nanocrystal loaded liposomes and in the production of synthetic platelets (SynthoPlate).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880228C-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elizabeth D Hood et al.
Bioconjugate chemistry, 29(11), 3626-3637 (2018-09-22)
Liposomes are a proven, versatile, and clinically viable technology platform for vascular delivery of drugs and imaging probes. Although targeted liposomes have the potential to advance these applications, complex formulations and the need for optimal affinity ligands and conjugation strategies
Jungwook Paek et al.
ACS nano, 13(7), 7627-7643 (2019-06-14)
The vasculature is an essential component of the circulatory system that plays a vital role in the development, homeostasis, and disease of various organs in the human body. The ability to emulate the architecture and transport function of blood vessels
John C Jewett et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(11), 3688-3690 (2010-03-02)
Bioorthogonal chemical reactions, those that do not interact or interfere with biology, have allowed for exploration of numerous biological processes that were previously difficult to study. The reaction of azides with strained alkynes, such as cyclooctynes, readily forms a triazole