Merck
880231P
Avanti
DPPE-PEG(2000)Azide
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000 (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C128H256N5O54P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2760.38
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880231P-10MG)
pkg of 1 × 100 mg (880231P-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (880231P-500MG)
pkg of 1 × 25 mg (880231P-25MG)
pkg of 1 × 50 mg (880231P-50MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Opakowanie
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (880231P)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1