Merck
880227P
Avanti
DSPE-PEG(5000) Azide
Avanti Research - A Croda Brand 880227P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (880227P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880227P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
DSPE-PEG(5000) Azide, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-5000], is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880227P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available