Merck
880226P
Avanti
DSPE-PEG(5000) DBCO
Avanti Research - A Croda Brand 880226P, powder
Synonim(y):
1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-n-[dibenzocykokoktylo(glikol polietylenowy)-5000] (sól amonowa)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (880226P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 880226P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
DSPE-PEG(5000) DBCO, znany również jako 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-n-[dibenzocyklooktylo(glikol polietylenowy)-5000], należy do grupy funkcjonalizowanych lipidów glikolu polietylenowego (PEG).
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (880226P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1