Merck
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
photoswitchable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-2-3-5-16-8-12-18(13-9-16)21-22-19-14-10-17(11-15-19)6-4-7-20(23)24/h8-15H,2-7H2,1H3,(H,23,24)/b22-21+
Klucz InChI
NZZOOAGSNMPTTQ-QURGRASLSA-N
Opis ogólny
FAAzos to fotoprzełączalne kwasy tłuszczowe, które naśladują wysoce nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas arachidonowy. FAAzo-4 jest pochodną azobenzenu.
Działania biochem./fizjol.
FAAzo są potencjalnymi modułowymi blokami budulcowymi do syntetycznego włączania w bardziej rozbudowane fotolipidy. FAAzo ma potencjał do optycznej kontroli receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR).
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)