Merck
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H64N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.96
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
photoswitchable lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H64N2O5/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-40(45)47-34-39(33-44)48-41(46)24-20-22-36-27-31-38(32-28-36)43-42-37-29-25-35(26-30-37)21-6-4-2/h25-32,39,44H,3-24,33-34H2,1-2H3/b43-42+/t39-/m0/s1
Klucz InChI
YOEPDENSWVOMRQ-VGDFDPFWSA-N
Opis ogólny
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.
Działania biochem./fizjol.
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)