Merck
379298
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline
97%
Synonim(y):
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline, 4-Amino-4′-(dimethylamino)azobenzene, 4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, p,p′-DMPA-aniline, p,p′-Dimapa-aniline, Disperse Black 3
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Beilstein:
748253
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
97%
Postać
powder, crystals or chunks
mp
190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
Klucz InChI
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
Opis ogólny
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, also knows as Disperse Black 3 is a disperse azo dye.
Zastosowanie
N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline has been used in a condensation reaction for the systhesis of azo-based phenylthiophene Schiff bases.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Towbin et al.
Analytical biochemistry, 173(1), 1-9 (1988-08-15)
Oligosaccharides from human milk were derivatized with 4'-N,N-dimethylamino-4-amino-azobenzene (DAAB) by reductive amination and purified by affinity chromatography on immobilized antibodies followed by resolution of the retained antigenic molecules by adsorption chromatography on HPLC. The visibility to the naked eye and
G Rosenfelder et al.
Analytical biochemistry, 147(1), 156-165 (1985-05-15)
Twenty-three monosaccharides, e.g., D- or L-pentoses, D- or L-hexoses, heptose, 2- or 6-deoxyhexoses, 2-deoxy-2-aminohexoses, hexuronic acids, and N-acetylmuramic acid, were coupled to the azo dye 4'-N,N-dimethylamino-4-aminoazobenzene by reductive amination using sodium cyanoborohydride as reducing agent and in the presence of