Merck
913979
Sigma-Aldrich
Biotin-Thalidomide
≥95%
Synonim(y):
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H64N8O13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
945.09
NACRES:
NA.22
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
Zastosowanie
Biotin-Thalidomide (bio-Thal) is a cereblon affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research. Bio-Thal can be used in cereblon (CRBN) binding and displacement assays for protein degrader validation experiments, CRBN ligand discovery, competition analyses, or where enrichment of CRBN complexes is required.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)