Kluczowe dokumenty
914924
3-[2-N-(Biotinyl)aminoethyldithio]propanoic acid
≥95%
Synonim(y):
3-((2-(5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethyl)disulfaneyl)propanoic acid, Biotin-SS-COOH, Cleavable biotin linker
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
172-175 °C
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H25N3O4S3/c19-12(16-6-8-25-24-7-5-13(20)21)4-2-1-3-11-14-10(9-23-11)17-15(22)18-14/h10-11,14H,1-9H2,(H,16,19)(H,20,21)(H2,17,18,22)/t10-,11-,14-/m0/s1
Klucz InChI
LUKYYZVIDAWYMZ-MJVIPROJSA-N
Zastosowanie
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Inne uwagi
A Mechanism-Based ICAT Strategy for Comparing Relative Expression and Activity Levels of Glycosidases in Biological Systems
Dissociation-independent selection of high-affinity anti-hapten phage antibodies using cleavable biotin-conjugated haptens
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)