Merck
914975
Sigma-Aldrich
KB03-SLF
≥95%
Synonim(y):
(R)-1-(3-(1-(3-(2-chloroacetamido)-5-(trifluorometylo)fenylo)-1,5-diokso-9,12-dioksa-2,6-diazapentadekano-15-amido)fenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)propylo(S)-1-(3,3-dimetylo-2-oksopentanoilo)piperydyno-2-karboksylan, Elektrofilowy 11779, Heterobifunkcyjny koniugat do odkrywania ligazy ubikwityny E3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H63ClF3N5O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1018.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
electrophilic fragment
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClCC(NC1=CC(C(NCCC(NCCOCCOCCC(NC2=CC=CC([C@H](OC([C@@H]3CCCCN3C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=C2)=O)=O)=O)=CC(C(F)(F)F)=C1)=O
Klucz InChI
JXTWMUOLYMSLIA-ZESVVUHVSA-N
Zastosowanie
KB03-SLF to elektrofilowy PROTAC opracowany w laboratorium Cravatt i jest przydatny do odkrywania ligandów E3, obszaru zainteresowania dla ukierunkowanej degradacji białek (TPD), starającej się zmapować i wykorzystać większy repertuar dostępnych ludzkich ligaz E3. Ten dwufunkcyjny związek narzędziowy zawiera syntetyczny ligand dla FKBP12 (SLF) na jednym końcu i fragment scout 914975 na drugim końcu. Fragmenty scout są elektrofilami, które kowalencyjnie modyfikują docelowe reszty cysteinowe na białkach, podejście, które zostało skalowane w celu globalnej kwantyfikacji reaktywności Cys w ludzkich proteomach i komórkach. Gdy SLF i fragment elektrofilowy są połączone razem, monitorowanie poziomów FKBP12 w komórkach może wskazywać na degradację FKBP12 za pośrednictwem zwiadowcy, w przypadku której dalsze badania potwierdziłyby mechanizm wyczerpywania FKBP12 i wszelkie cele, z którymi fragment zwiadowcy jest kowalencyjnie związany. Białka związane ze scoutem prowadzące do zubożenia FKBP12 (lub innych celów) odkryte za pomocą tej strategii dodatkowo rozszerzą zestaw narzędzi TPD. Ze względu na reaktywny charakter fragmentu zwiadowczego, inne białka również zostaną zmodyfikowane, dlatego należy rozważyć staranne kontrole i walidację.
To proteomiczne podejście do odkrywania E3 zostało zademonstrowane przez Zhang et al w odkryciu, że DCAF16 pośredniczył w jądrowej degradacji FKBP12 poprzez KB02-SLF.
Opracowano dodatkowe elektrofilowe PROTAC zawierające fragmenty zwiadowcze o szerokiej reaktywności cysteiny:
  • KB02-SLF (914738) zawierający chloroacetamidowy fragment scout 912131.
  • KB05-SLF (913715) zawierający zwiadowczy fragment akrylamidu 911798
Powiązane narzędzia:
  • Dodatkowe narzędzia bifunkcyjne dla wariantów FKPB12: dTAG-13 (SML2601 dla FKBP12F36V) i Biotin-SLF (914223 dla FKBP12).
  • Inhibitory przydatne w walidacji degradacji za pośrednictwem proteasomów: MG123 (SML1135) i MLN4924 (5.05477 dla ligaz ubikwityny Cullin-RING, które regulują neddylację białek Cullin).
  • Sonda powinowactwa Cereblon (CRBN): Biotyna-Thalidomid (913979)
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
914975-5MG4061842093830