Kluczowe dokumenty
925144
KB05yne
≥95%
Synonim(y):
4-(N-(4-bromofenylo)akrylamido)-N-(heks-5-yn-1-ylo)benzamid, Sfunkcjonalizowany fragment zwiadowcy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or solid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Powiązane przydatne produkty mogą obejmować: Fragmenty reagujące z cysteiną: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfotlenek (925136), sonda CoLDR (923818). Sfunkcjonalizowane fragmenty zwiadowcze: KB02-COOH (925047), KB02yne (925225). Degradatory elektrofilowe zawierające fragmenty zwiadowcze: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotyna-SLF (914223). Sondy reagujące z cysteiną dla chemoproteomiki: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), jodoacetamid destiobiotyny (923826) lub jodoacetamid biotyny (B2059)Powiązane użyteczne produkty mogą obejmować: Fragmenty reagujące z cysteiną: KB02 (912131), KB03 (912654), KB05 (911798), sulfotlenek (925136), sonda CoLDR (923818). Sfunkcjonalizowane fragmenty zwiadowcze: KB02-COOH (925047), KB02yne (925225). Degradatory elektrofilowe zawierające fragmenty zwiadowcze: KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), KB05-SLF (913715), Biotyna-SLF (914223). Sondy reagujące z cysteiną do chemoproteomiki: IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), jodoacetamid destiobiotyny (923826) lub jodoacetamid biotyny (B2059)
Technology spotlight: Proteomiczna ocena ligandowalności
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)