Kluczowe dokumenty
QBD10745
m-dPEG®4-MAL
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: sulfhydryl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C=CC(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)=O
Klucz InChI
DOHTYEHHGXSUJO-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)