Z693529
2mag stainless-steel bath for MIXdrive
for use MIXdrive 6/15/60 and MIXdrive 1/1 eco/1 XS
Synonim(y):
mieszadła, mieszadła laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40950
szer. × śr. × wys. wewnątrz
277 mm × 537 mm × 175 mm
szer. × śr. × wys. na zewnątrz
315 mm × 575 mm × 190 mm
Opis ogólny
Trwała, solidna wanna ze stali nierdzewnej, łatwa do czyszczenia, odpowiednia do MIXdrive 6/15, dopasowana do termostatów zanurzeniowych (grzanie/chłodzenie), łatwa do czyszczenia, równomiernie spawana i polerowana elektrolitycznie, obramowany grzbiet uformowany jako uchwyt, dokładne pozycjonowanie mieszadła w przypadku użycia mieszadła pod wanną, oznaczenie punktu mieszania wewnątrz wanny, ogranicznik lewy/prawy dla optymalnego pozycjonowania termostatu (pompa cyrkulacyjna) do użytku z MIXdrive 6 / MIXdrive 15.
Wymagane, ale nie dostarczane: Z693502 lub Z693510
Wymagane, ale nie dostarczane: Z693502 lub Z693510
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)