Z742957
Julabo® CORIO™ C/CD heating immersion circulator bath tank
BT19, transparent plastic bath, capacity 14 - 19 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
transparent plastic bath
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9901319
pojemność
14 - 19 L
Opis ogólny
Przezroczysty poliwęglanowy zbiornik wannowy BT19 do użytku z wannami Coriocor™ C i Coriocorio™ CD.
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742957-1EA |