Z742949
Julabo® CORIO™ CD heating immersion circulator
temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 9012000
zakres pomiaru temperatury
20-100 °C
szer. × dł. × wys.
13.2 cm × 16 cm × 36.2 cm
Opis ogólny
Oprócz zalet cyrkulatora CORIO C, cyrkulator zanurzeniowy CORIO CD można wyposażyć w opcjonalny zestaw pomp do regulacji temperatury w zastosowaniach zewnętrznych.
Twoje zalety
Wyświetlacz temperatury LED
Wydajność grzewcza 2 kW
15 L/min Wydajność cyrkulacji
Opcjonalna wężownica chłodząca
Głębokość zanurzenia 16,6 cm
Twoje zalety
- Precyzyjna kontrola temperatury
- Zintegrowana funkcja timera. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłącza się. Zakres ustawień: 0 ... 999 minut
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (wymagane akcesoria)
- Do zbiorników kąpielowych o maks. pojemności 50 litrów
- Jasny, biały, czytelny wyświetlacz
- Bardzo cicha praca
- Łatwa obsługa
- Łatwe przełączanie między obiegiem wewnętrznym i zewnętrznym
- Złącze USB
- Klasa III (FL) zgodnie z normą DIN 12876-1
Wyświetlacz temperatury LED
Wydajność grzewcza 2 kW
15 L/min Wydajność cyrkulacji
Opcjonalna wężownica chłodząca
Głębokość zanurzenia 16,6 cm
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)