Key Documents
Z742373
2mag mixBATH PC water bath
for use with MIXdrive 1/6/15/60 and MIXdrive 1 XS/1 eco, polycarbonate
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.72
Materiały
polycarbonate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 40850
Parametry
35-72 °C temp. range
szer. × śr. × wys. wewnątrz
280 mm × 540 mm × 178 mm
szer. × śr. × wys. na zewnątrz
300 mm × 560 mm × 198 mm
masa
6.2 kg
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Durable, robust bath, made of polycarbonate, easy to clean,
suitable for MIXdrive 1/6/15/60 and MIXdrive 1 XS/1 eco.
Water bath made of polycarbonate, durable up to +50 C,
robust, easy to clean, suitable for MIXdrive 1/6/15/60 as
well as MIXdrive 1 XS/1 eco, fitting for immersion thermostats
(heating/cooling), easy to clean, exact positioning of the
stirrer in the case of use the stirrer under the bath.