Merck
O-035
Supelco
Olanzapine-d8
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Olanzapine-D8 solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17D8H12N4S
Masa cząsteczkowa:
320.48
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3C(C(N(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])C)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2
Klucz InChI
KVWDHTXUZHCGIO-UFBJYANTSA-N
Opis ogólny
An internal standard for use in LC/MS or GC/MS applications including clinical toxicology analysis, therapeutic drug monitoring, or isotope dilution methods. Marketed under the trade name Zyprexa®, olanzapine is an atypical antipsychotic drug used in the treatment of schizophrenia and bipolar disorder.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)