Merck
D-070
Supelco
N-desmetylolanzapina-d8
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
N-Desmethylolanzapine-D8 dihydrochloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D8H10N4S · H2Cl2
Masa cząsteczkowa:
379.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1) (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Stabilnie znakowany wzorzec wewnętrzny do zastosowań LC/MS lub GC/MS, w tym do analizy toksykologii klinicznej, terapeutycznego monitorowania leków lub metod rozcieńczania izotopów. Desmetylolanzapina jest głównym metabolitem olanzapiny, sprzedawanej jako atypowy lek przeciwpsychotyczny 8618 do leczenia schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)