Kluczowe dokumenty
PRCY2MG40PMX24BK
Millipore
11468 Panel cytokin/hemokin II dla ssaków naczelnych - 24-pleksowe, wstępnie zmieszane opakowanie oszczędzające miejsce (luzem)
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine biomarkers in non-human primate serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 1-1,500 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(sCD137, IL-2, IP-10/CXCL10)
standard curve range: 146-150,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-21, IL-31)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(FGF-2, IL-33)
standard curve range: 24-25,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1α, IL-28A)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 3-3,000 pg/mL
(Eotaxin/CCL11, IL-6)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(Granzyme B)
standard curve range: 7-7,000 pg/mL
(MIP-3α/CCL20)
standard curve range: 73-75,000 pg/mL
(IL-16)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(Granzyme A)
standard curve range: 8-8,000 pg/mL
(sFasL)
standard curve range: 98-100,000 pg/mL
(Fractalkine/CX3CL1, IL-22, Perforin, TNFβ/LTA)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Cytokiny, immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnej, jak i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, są jednym z mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego. Działając w fazie rozpoznania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, cytokiny modulują rozwój i czynności funkcjonalne podtypów limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. Ponieważ przewlekły stan zapalny i nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna przyczyniają się do wielu stanów chorobowych, badania obejmujące cytokiny i chemokiny odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia etiologii i progresji chorób, takich jak choroby zakaźne, autoimmunologiczne i przewlekłe choroby zapalne, choroby sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny, zaburzenia neurologiczne i rak.
11468 Non-Human Primate Premixed Cytokine Panel II to 25-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego następujących analitów
w próbkach surowicy, osocza, tkanki/lizatu komórkowego i supernatantu hodowli małp: sCD137, Eotaksyna, sFASL, FGF-2, Fraktalkina, Granzym A, Granzym B, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-16, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-28A, IL-31, IL-33, IP-10, MIP-3α, Perforyna, RANTES i TNFβ.
Platforma 10549 9239 wykorzystuje format testu immunologicznego z kulkami magnetycznymi, który zapewnia idealną szybkość i czułość do ilościowego oznaczania wielu analitów jednocześnie, znacznie zwiększając wydajność przy jednoczesnym zachowaniu cennej objętości próbki.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
Ten multipleksowy panel testowy został przetestowany z próbkami pochodzącymi od wielu gatunków naczelnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w protokole.
Zastosowanie
  • Anality: sCD137, Eotaksyna/CCL11, sFasL, FGF-2, Fraktalkina/CX3CL1, Granzym A, Granzym B, IL-1α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-16, IL-17A, IL-17E/IL-25, IL-21, IL-22, IL-23, IL-28A, IL-31, IL-33, IP-10/CXCL10, MIP-3α/CCL20, Perforyna, TNFβ/LTA
  • Zalecany typ próbki: Surowica, osocze lub supernatanty hodowli komórkowych
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:2 rozcieńczone osocze lub surowica
  • Czas testu: przez noc lub jeden dzień. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się inkubację przez noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Komponenty
Non-Human Primate Cytokine Panel 2 Standard, 1 vial, lyophilized
Non-Human Primate Cytokine Panel 2 Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Non-Human Primate Cytokine Panel 2 Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Serum Matrix (0.08% Sodium Azide), 1 bottle, lyophilized
Sample Plate, 96 well format, 1 plate
2 Foil plate sealers
Assay Buffer, 2 bottles, 30 mL
Bead Diluent, 1 bottle, 3.5 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 2 bottlesl, 30 mL
Non-Human Primate Cytokine Panel 2 Detection Antibodies, 1 bottle, 3.2 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 3.2 mL
Premixed 24-plex Beads, 1 bottle, 3.5 mL
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract